Methanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
32213B-180L 32213B-500L
HONC32213B-180LEA 4288.57 EUR
HONC32213B-180L HONC32213B-500L
Methanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.79 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984