Platten mit 96 Wells, mit Barcode, für Vanquish™ UHPLC Systeme, WebSeal™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60180-P103B 60180-P105B 60180-P133B 60180-P135B 60180-P201B 60180-P206B 60180-P207B 60180-P211B 60180-P216B 60180-P217B
HYPE60180-P103BEA 48.7 EUR
HYPE60180-P103B HYPE60180-P105B HYPE60180-P133B HYPE60180-P135B HYPE60180-P201B HYPE60180-P206B HYPE60180-P207B HYPE60180-P211B HYPE60180-P216B HYPE60180-P217B
Platten mit 96 Wells, mit Barcode, für Vanquish™ UHPLC Systeme, WebSeal™
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
WebSeal™ Well-Platten für Vanquish™ UHPLC Systeme bieten eine verbesserte Probensicherheit und Probenintegrität.
  • SBS-Format und Barcode ermöglichen die automatische Bestandsaufnahme im Vanquish Autosampler
  • Einfache Bestandsverwaltung und Erkennung leerer Einschübe dank des Barcodes sowie Verifizierung der Well-Platten
Überwachen und verwalten Sie einen Bestand von bis zu 9 Deep-Well-Platten oder 20 flache Well-Platten (15-mm-Höhe) im Vanquish Charger mit drei zusätzlichen Positionen im Vanquish Autosampler. So erreichen Sie eine maximale Anzahl von 8832 Proben.
Am Barcode kann man die Well-Platte identifizieren und er ermöglicht auch die korrekte Ausrichtung der Platten zum Durchlaufen Ihrer analytischen Sequenzen im Vanquish Autosampler und Charger. Platten werden nicht in einer inkorrekten Ausrichtung akzeptiert.