Vielseitige Pumpe für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle I/P-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver 17,8 cm (7“) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
- Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus oder analoge Signale
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM, anpassbar an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen – stapeln Sie bis zu zwei Pumpenköpfe für erweiterten Durchfluss
- Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66- und NEMA 4X-zertifiziert für Abspülungen
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Standards: UL, cUL.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schlauch und 1.8-m- (6-ft) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.