Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, Kimtech™ G3
Lieferant: KIMBERLY CLARK
56843 56844 56845 56846 56847 56848 56849 56842
112-6413EA 406 EUR
112-6413 112-6412 112-6411 112-6410 112-6409 112-6408 112-6407 112-6414
Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, Kimtech™ G3
Handschuhe
Diese sterilen Latexhandschuhe wurden entwickelt, um ein hohes Maß an Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen zu gewährleisten.
  • Hohe Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen
  • Sterilisiertes Latex sorgt für konformen und nahtlosen Schutz, wann und wo es darauf ankommt
  • Das hochwertige Finish mit verbesserter Texturierung auf der Handfläche und den Fingerspitzen bietet verbesserten Grip, Tastgefühl und Komfort sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen
  • Handspezifische Handschuhe verfügen außerdem über einen Rollrand, die für zusätzliche Festigkeit sorgt und das Anziehen erleichtert
  • Die Handschuhe sind doppelt verpackt, um Schutz und Sauberkeit zu gewährleisten
  • Geeignet für doppeltes Anlegen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen
Kimtech™ G3 sterile, handspezifische Latexhandschuhe wurden entwickelt, um ein hohes Maß an Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen zu gewährleisten.
Das Material aus Naturkautschuklatex wird mit Gammastrahlung sterilisiert (validiert auf einen Sterility Assurance Level (SAL) von 10-6). Die Handschuhe weisen einen höheren Partikelreinheitsgrad auf als die handspezifischen Handschuhe G5 Sterile Latex und haben auch Trenddaten verfügbar.
Die Handschuhe eignen sich für den Einsatz in sterilen Reinräumen der EU-GMP-ISO-Klasse 5 Grad A oder höher geeignet.
Strenge Produktentwicklung und -prüfung, kombiniert mit bewährten Herstellungsprozessen, resultieren in Latex-Reinraumhandschuhen, die den meisten regulatorische Konformitätsvorgaben entsprechen, und die Handschuhe werden mit allen relevanten unterstützenden technischen Informationen geliefert.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen und VIREN-Schutz
Verpackung: Jedes Paar ist doppelt verpackt in einer Tasche innerhalb eines Innenbeutel, 20 Paar pro Doppelbeutel, 10 Beutel pro Karton (200 Paar).