Nicotinamid USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: 3-Pyridincarbonsäureamid, Vitamin B3, Pyridin-3-carbonsäureamid, Nicotinsäureamid, 3-Picolinsäureamid, Niacinamid
NI105-1KG NI105-25KGBL
SPCMNI105-1KGEA 278 EUR
SPCMNI105-1KG SPCMNI105-25KGBL
Nicotinamid USP
Nicotinamid
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.