Corning® antistatische Einwegspatel
Lieferant: Corning
3003 3004 3005 3006 3007 3012 3013
734-1521EA 277.49 EUR
734-1521 734-1522 734-1523 734-1524 734-1525 734-1529 734-1530
Corning® antistatische Einwegspatel
Spatel
Diese Spatel sind dafür ausgelegt, Zeit zu sparen und kontaminationsfreie Proben zu liefern. Sie vermeiden mit wiederverwendbaren Spateln anfallende Recycling- und Resterilisationsvorgänge.
  • Antistatisch
  • Steril
  • RNase-/DNase-frei
  • Pyrogenfrei
Jeder Spatel hat zwei unterschiedliche Spitzen um eine Vielzahl an Aufgaben zur Probenahme erfüllen zu können.
Bestellinformation: In fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mikrospatel sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Verpackung: Individuell verpackt.