Axygen® Mikrozentrifugen Schraubverschlüsse
Lieferant: Corning
SCO-B SCO-BR SCO-C SCO-G SCO-LP-B SCO-LP-BR SCO-LP-O SCO-LP-Y SCO-R SCO-Y SCO-V-S SCO-R-S
525-0814EA 119 EUR
525-0814 525-0815 525-0333 525-0819 525-0823 525-0824 525-0829 525-0835 525-0840 525-0846 525-0843 525-0841
Axygen® Mikrozentrifugen Schraubverschlüsse
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Diese Verschlüsse sind mit allen Axygen Scientific Mikrozentrifugenröhrchen mit verschraubbarer Oberseite, inklusive den Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml, 1,5 ml, und 2 ml mit und ohne Rand, kompatibel.
  • Mit und ohne Halteösen erhältlich
Der O-Ring-Verschluss ist aus einer speziellen Verbindung formuliert und hergestellt, die gegenüber Chemikalien wie wasserfreiem Ethylalkohol, gereinigtem Äther, Hexan, Aceton, Chloroform, Acetonitril, 40-%-Trifluoressigsäurelösung und anderen Chemikalien, die in den meisten Labors verwendet werden, beständig ist. Die Kappen haben extra lange Lippen zum Schutz von Proben und Rippen, um eine Einhandbedienung zu ermöglichen.