Wasserdestillierapparate, Bi-Destillation, Puridest
Lieferant: LAUDA
L003021 L003022 L003024 L003249 L003247 L003248 L003264 L003261 L003262
171-1312EA 6190 EUR
171-1312 171-1313 171-1315 171-1323 171-1321 171-1322 171-1334 171-1331 171-1332
Wasserdestillierapparate, Bi-Destillation, Puridest
Wasseraufbereitungssysteme Wasserdestillierapparate
Bi-Destillierapparat (Vollautomat), für Wandmontage und Tischaufstellung geeignet
  • Bi-Destillierapparat (Vollautomat) aus Glas, für Wandmontage und Tischaufstellung geeignet
  • Hauptschalter mit Kontrollleuchte an der Vorderseite des Apparats ermöglicht die Überwachung der beiden Destillationsstufen.
  • Ventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Tauchkolben für Einzeldestillat
  • Auslass mit Staubschutzscheibe aus Borosilikatglas 3.3 für Doppeldestillat
  • Kondensator (Kühlschlange) Stufe 1 aus Edelstahl
  • Kondensator (Kühlschlange) Stufe 2 inklusive Schikane aus DURAN®