Corning® Kappe, Phenolharz, PTFE-Dichtungseinlage
Lieferant: Corning
9998-15 9998-13 9998-18 9998-24 9998-241
212-7528EA 280.68 EUR
212-7528 212-7527 212-7529 CORN9998-24 CORN9998-241
Corning® Kappe, Phenolharz, PTFE-Dichtungseinlage
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Diese Kappe besteht aus einem speziell entwickelten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren widersteht.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Kappen werden mit einer eingeklebten Gummidichtung ausgestattet, die mit einer PTFE-Schicht versehen ist, um so eine höchst inerte Dichtungsoberfläche zu erreichen.