Schnittfeste Industriehandschuhe HyFlex® 11-757 mit INTERCEPT™-Technologie
Lieferant: Ansell
11-757/6 11-757/10 11-757/7 11-757/8 11-757/9
ANSE11-757/6EA 327 EUR
ANSE11-757/6 ANSE11-757/10 ANSE11-757/7 ANSE11-757/8 ANSE11-757/9
Schnittfeste Industriehandschuhe HyFlex® 11-757 mit INTERCEPT™-Technologie
Handschuhe
Der leichteste und dünnste schnittfeste Touchscreen-Handschuh nach ANSI A7/ISO Level F von Ansell.
  • Ultraleichte und ultradünne atmungsaktive Handschuhe sind Touchscreen-kompatibel
  • Hohe Fingerfertigkeit kombiniert mit unübertroffenem Komfort und Präzision bei gleichzeitig hervorragender Abriebfestigkeit
  • Die maßgeschneiderte Passform an der Basis des kleinen Fingers passt sich besser den natürlichen Handkonturen an
  • Dermatologisch bestätigt
Extremer Schnittschutz mit INTERCEPT™-Technologie bei gleichzeitig verbesserter Flexibilität und Taktilität. Ultradünner Touchscreen-kompatibler Handschuh mit ANSI-Schnittstufe A7/ISO-Schnittstufe F für höhere Produktivität. Das ultraleichte Design bietet unübertroffene Fingerfertigkeit bei der Handhabung und Montage sehr scharfer Teile. Eine einzigartige Kombination aus ultraleichtem Komfort und extremem Schnittschutz.