Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE 48-705 Serie
Lieferant: Ansell
48-705/10 48-705/11 48-705/6 48-705/7 48-705/8 48-705/9
112-6426EA 111 EUR
112-6426 112-6427 112-6428 112-6429 112-6430 112-6431
Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE 48-705 Serie
Handschuhe
Schnittfeste Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung.
  • Gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Hoher Schnittschutz und Abrieb
  • Guter Halt in trockenen Umgebungen
  • Tauchbeschichtung der Handfläche im Vergleich zu Strick-,Schnitt- oder Nähhandschuhen schützt vor Öl
Nahtloses Innenfutter und gestricktes Handgelenk sorgen für eine enge Passform bei schnittfesten Anwendungen. Der Handschuh der Serie EDGE 48-705 bietet zwei Schnittleistungsstufen (abhängig von der Anwendung), eine hohe Abriebfestigkeit sowie ein gutes Feingefühl und eine gute Passform. Die PU-Beschichtung der Handfläche bietet Schutz in leicht öligen Umgebungen. Eine kostengünstige Alternative im Vergleich zu Handschuhen aus mittelschwerem Leder, dicker Baumwolle oder Aramid.
Standards: EN 388:2016 (4X43C); Cat. II