Schnittfeste Industriehandschuhe HyFlex® 11-754 mit INTERCEPT™-Technologie
Lieferant: Ansell
11-754/10 11-754/11 11-754/12 11-754/6 11-754/7 11-754/8 11-754/9
ANSE11-754/10EA 286 EUR
ANSE11-754/10 ANSE11-754/11 ANSE11-754/12 ANSE11-754/6 ANSE11-754/7 ANSE11-754/8 ANSE11-754/9
Schnittfeste Industriehandschuhe HyFlex® 11-754 mit INTERCEPT™-Technologie
Handschuhe
Der leichteste schnittfeste Touchscreen-Handschuh nach ANSI A5/ISO Level D von Ansell.
  • Touchscreen-kompatibel, um sicherzustellen, dass Arbeiter zwischen den Aufgaben die Handschuhe nicht wechseln oder ausziehen müssen
  • Passt sich der natürlichen Form der Hand an und reduziert so die Ermüdung der Hand
  • Sauber und hautfreundlich; dermatologisch bestätigt
Diese ultradünnen, atmungsaktiven Handschuhe sind der leichteste ANSI A5/ISO Handschuh mit Schnittschutz D und INTERCEPT™-Technologie bieten eine hohe Schnittfestigkeit bei gleichzeitig verbesserter Flexibilität und Fingerfertigkeit. Touchscreen-kompatibler Handschuh für mehr Produktivität. Das ultraleichte Design bietet Geschicklichkeit bei der Handhabung und Montage scharfer Teile.