Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE® 48-702 Serie
Lieferant: Ansell
48-702/10 48-702/11 48-702/6 48-702/7 48-702/8 48-702/9
ANSE48-702/10EA 120 EUR
ANSE48-702/10 ANSE48-702/11 ANSE48-702/6 ANSE48-702/7 ANSE48-702/8 ANSE48-702/9
Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE® 48-702 Serie
Handschuhe
Schnittfeste Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung.
  • Hervorragender Grip und Haltbarkeit
  • Hervorragender Komfort und Fingerfertigkeit
  • Minimale Handflächendicke; dünner als die meisten vergleichbaren NBR-beschichteten Handschuhe
  • Gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Gefahren)
  • Atmungsaktive Beschichtung und Innenfutter sorgen für einen sehr hohen Tragekomfort
  • Anwendbar in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Die Handschuhe bestehen aus einem nahtlosen Innenfutter, die Handfläche ist mit einer Mikroschaum-Nitrilbeschichtung versehen. Die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung sorgt für hervorragende Tastsensibilität und Fingerfertigkeit, zusammen mit gutem Griff und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Sehr angenehm zu tragen, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken.
Standards: EN 388:2016 (4X42B); Cat. II