CK4 drahtlose, kapazitive Glastastaturen, Cleankeys®
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KR24230 KR24231 KR25207 KR25209 KR25205 KR25208 KR25206 KR25211 KR25210
GETTKR24230EA 519 EUR
GETTKR24230 GETTKR24231 GETTKR25207 GETTKR25209 GETTKR25205 GETTKR25208 GETTKR25206 GETTKR25211 GETTKR25210
CK4 drahtlose, kapazitive Glastastaturen, Cleankeys®
Tastaturen
Drahtlose, kapazitive Glastastatur mit Touchpad und Nummernblock.
  • Vollständig geschlossene Gorilla®-Glasoberfläche
  • IP65 (Vorderseite)
  • 2,4 GHz Funk Technologie
  • Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Maß an Hygiene und Sauberkeit
  • Problemlose Reinigung dank Tastatursperre
  • Vollständiges Tastaturlayout mit integriertem Touchpad
  • Lautstärke und Empfindlichkeit können individuell eingestellt werden
  • VESA-Befestigung an der Rückseite
  • 4 Jahre Garantie auf die elektronische Funktionen
  • Made in Germany
Cleankey® ist die Marke für Designertastaturen mit einerMore Product Information