4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11340-1G
OR11340-250MG
OR11340-5G
APOSOR11340-1GEA
0
EUR
APOSOR11340-1G
APOSOR11340-250MG
APOSOR11340-5G
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) ≥98%
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Formel:
C₁₂H₉Cl Molecular Weight: 188,66 g/mol Siedepunkt: 282 °C Schmelzpunkt: 76-77 °C |
MDL:
MFCD00013640 CAS-Nummer: 2051-62-9 EINECS: 218-127-7 |