Industrielle Multisystem-Ersatz-Gesichtsschutzschilde der V4-Serie von 3M™ sind in mehreren Visiermaterialien und Farbausführungen erhältlich.
- Ersatz-Gesichtsschutz
- Einfach zu installieren
- Passend für 3M™ PELTOR™ Gehörschützer mit Stirnband
- Dicke: 1,2 mm
- Temperaturbereich: – 40 bis 100°C
Sorgen Sie mit dem 3M™ V40 Industrial Multisystem, V40G für optimalen Komfort und Schutz durch 3M™ Kapselgehörschützer mit Kopfbügel. Diese Ersatz-Gesichtsschutzschilde sind in einer Vielzahl von Visiermaterialien und -farben erhältlich und lassen sich einfach an 3M™ PELTOR™ Gehörschutz mit Kopfband anbringen.
Standards: Erfüllt die Anforderungen der Klasse F für Aufprallschutzschilde mit niedriger Energie. Markierungsklasse: 3-1,2 8 9 1F.