Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband, 4026
Lieferant: 3M
40261933 40261233 40262533 40263833
MMMA40261933EA 89.9 EUR
MMMA40261933 MMMA40261233 MMMA40262533 MMMA40263833
Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband, 4026
Klebebänder
Das 3M™ doppelt beschichtete Urethanschaum-Klebeband 4026 ist ein doppelseitiges, Urethanschaum-Klebeband, dass eine starke und verlässliche Haftung auf einer Vielzahl an Oberflächen mit hohen Scherkräften bietet. Es wurde zum Füllen von Zwischenräume entwickelt, und um die Belastung gleichmäßig über den verklebten Bereich zu verteilen.
  • Schaumstoff mit dauerhafter Wirkung für Befestigungen im Innenbereich, zum Verkleben und Montieren von Anwendungen
  • Offenzelliger Urethanschaumträger dämpft und beugt gegen Vibrationen vor
  • Bietet eine gute Isolierung
  • Hohe