ESD-Reinraumschuhe, Slipper, CL 490
Lieferant: ATLAS - the shoe company
36700/36 36700/37 36700/38 36700/39 36700/40 36700/41 36700/42 36700/43 36700/44 36700/45 36700/46 36700/47 36700/48 36700/49
114-9144EA 0 EUR
114-9144 114-9145 114-9146 114-9147 114-9148 114-9149 114-9150 114-9151 114-9152 114-9153 114-9154 114-9155 114-9156 114-9157
ESD-Reinraumschuhe, Slipper, CL 490
Schuhe und Stiefel
Reinraum-Sicherheitsschuhe mit Cleanline Obermaterial, dem atmungsaktiven active-X® Funktionsinnenfutter und dem ganzheitlichen INNOFLEX Laufsohlensystem, das den Läufer in jeder Bewegungsphase unterstützt.
  • Wasserabweisend, antibkteriell, gleichzeitig atmungsaktiv und geruchsminimierend
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Energieabsorbierende MPU® INNOFLEX Laufsohle reduziert Ermüdung
  • Zehenschutzkappe alu-tec® aus Aluminium (200 J)
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Ideal für hygienisch-sensitive Innenbereiche.
Farbe: Weiß
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2 SRC