ESD-Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Flash 6105 XP
Lieferant: ATLAS - the shoe company
80800/36 80800/37 80800/38 80800/39 80800/40 80800/41 80800/42 80800/43 80800/44 80800/45 80800/46 80800/47 80800/48 80800/49
114-9214EA 0 EUR
114-9214 114-9215 114-9216 114-9217 114-9218 114-9219 114-9220 114-9221 114-9222 114-9223 114-9224 114-9225 114-9226 114-9227
ESD-Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Flash 6105 XP
Schuhe und Stiefel
Das textile Sportline-Obermaterial dieses ESD-Sicherheitsschuhs ist wasserabweisend, schnelltrocknend und widerstandsfähig. Das ganzheitliche INNOFLEX Laufsohlensystem unterstützt den Läufer in jeder Phase der Bewegung.
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter sorgt für ein verbessertes Klima
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
  • Metallfreie durchtrittsichere XP® Zwischensohle
  • Energieabsorbierende MPU® INNOFLEX Laufsohle für ermüdungsfreies Laufen
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3 SRC