ESD-Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Runner 65
Lieferant: ATLAS - the shoe company
49700/36 49700/37 49700/38 49700/39 49700/40 49700/41 49700/42 49700/43 49700/44 49700/45 49700/46 49700/47 49700/48 49700/49
114-9270EA 0 EUR
114-9270 114-9271 114-9272 114-9273 114-9274 114-9275 114-9276 114-9277 114-9278 114-9279 114-9280 114-9281 114-9282 114-9283
ESD-Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Runner 65
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh im Sneaker-Style mit Mesh Obermaterial und einer Run 3 Laufsohle aus MPU-Schaum.
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter sorgt für ein verbessertes Klima
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Durchtrittsicherheit
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Grau
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P SRC