Differenzdruckmessgerät, testo 512
Lieferant: Testo
0563.1512 0563.2512
TEST0563.1512EA 457 EUR
TEST0563.1512 TEST0563.2512
Differenzdruckmessgerät, testo 512
Manometer
Dieses kompakte Differenzdruckmessgerät testo 512 ist die ideale Lösung zur einfachen, schnellen und präzisen Messung von Gasdurchfluss und statischem Gasdruck an Heizungsanlagen, zur Filterkontrolle an Klimaanlagen und zur Staurohrmessung in Lüftungskanälen.
  • Zuverlässige Messergebnisse durch lageunabhängigen Differenzdrucksensor mit hoher Genauigkeit
  • Schnelle In-App (Kanal)-Konfiguration, Kurvenhistorie, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
  • Volumenstromberechnung in Messgerät und App
  • Akustischer Alarm ertönt, wenn ein Grenzwert überschritten wird
  • Langlebigkeit durch kompakte Bauweise mit robustem Gehäuse
Die testo Smart App für Smartphones und Tablets unterstützt mit diesen Funktionen:
Messgerät konfigurieren
Grafische Messwertkurve anzeigen
Messdaten speichern
Verwalten Sie Kunden und Messstellen
Dokumentation vor Ort
E-Mail-Versand des Berichts
Lieferumfang: Lieferung inkl. Transporttasche, Silikon-Verbindungsschlauch, Kalibrierprotokoll und 3× AA-Batterien.