Ethanol absolut ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
92423.260EA 56.6 EUR
92423.260 92423.320
Ethanol absolut ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Ethanol
Standards: Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph.Eur.
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (207 nm) ≤ 0.70
Absorbance (220 nm) ≤ 0.26
Absorbance (235 nm) ≤ 0.10
Absorbance (240 nm) ≤ 0.07
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (207 nm) ≥ 20 %
Transmittance (220 nm) ≥ 55 %
Transmittance (235 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 85 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb