Essigsäure 96% für die pharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
20093.320EA
80
EUR
20093.320
20093.460
Essigsäure 96% für die pharmazeutische Produktion
Essigsäure
This product is prepared using glacial acetic acid Ph.Eur., USP and water purified Ph.Eur., USP, JP.
Bitte beachten Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119475328-30 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥ 96.1 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification | Passes test |
Reducing substances | Passes test Ph.Eur. |
Evaporation residue | ≤ 0.02 % |
Formic acid, formates (as HCOOH) (*) | ≤ 0.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 5 ppm |
Cl (Chloride) | ≤ 25 ppm |
SO₄ (Sulphate) | ≤ 50 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 5 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 5 ppm |
(*) Formic acid, formates, other oxidable impurities (as HCOOH) |