Natriumtetraethylborat 98 Sn_detection
Lieferant: abcr
Gefahr
AB110732.0005 AB110732.0001
ABCRAB110732.0005EA 504 EUR
ABCRAB110732.0005 ABCRAB110732.0001
Natriumtetraethylborat 98 Sn_detection
Sodium tetraethylborate
Formel: C₈H₂₀BNa
Molecular Weight: 150.05 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
MDL: MFCD00061547
CAS-Nummer: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2 I