Hochleistungs-Klebebänder zum Verschließen von Kartons, Scotch® 3739
Lieferant: 3M
3739B509 3739T256 3739T509N
MMMA3739B509EA 465 EUR
MMMA3739B509 MMMA3739T256 MMMA3739T509N
Hochleistungs-Klebebänder zum Verschließen von Kartons, Scotch® 3739
Klebebänder
Scotch® 3739 ist ein langlebiges Kartonverschlussband mit einer hochfesten Polypropylenfolie auf der Rückseite und einem Schmelzklebstoff aus synthetischem Kautschuk-Harz.
  • Verschließen und verpacken Sie schwere Wertgüter erneut
  • Verwendung für Einzelstreifenverschluss von Kartons aus Pappe
Dieses Produkt funktioniert gut bei allen Temperaturen, denen verpackte Produkte in Versand- und Lagerumgebungen normalerweise ausgesetzt sind.