Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF

Lieferant: ABCR
Gefahr

AB108924.0100 AB108924.0500 AB108924.0025
ABCRAB108924.0100EA 0 EUR
ABCRAB108924.0100 ABCRAB108924.0500 ABCRAB108924.0025
Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molecular Weight: 261,47 g/mol
Dichte: 0,903
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR