2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin ≥98%

Lieferant: abcr
Gefahr

AB124613.0025 AB124613.0100
ABCRAB124613.0025EA 0 EUR
ABCRAB124613.0025 ABCRAB124613.0100
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006064
CAS-Nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 1759
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR