Itaconsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: ABCR
Achtung
Synonyme: Methylenbernsteinsäureanhydrid, Methylen-1,4-butandisäureanhydrid
AB147199.0100 AB147199.0500
ABCRAB147199.0100EA 0 EUR
ABCRAB147199.0100 ABCRAB147199.0500
Itaconsäureanhydrid ≥97%
Itaconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005530
CAS-Nummer: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2