Phenol ≥99,0%, verschmolzenen Kristalle USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
PH120-1.5KGPL PH120-25KGBL PH120-500GMGL
SPCMPH120-1.5KGPLEA 636 EUR
SPCMPH120-1.5KGPL SPCMPH120-25KGBL SPCMPH120-500GMGL
Phenol ≥99,0%, verschmolzenen Kristalle USP
Phenol
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181.7
Schmelzpunkt: 40.8
Dichte: 1.071
Flammpunkt: 81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5 %
Clarity of Solution and Reaction To Pass Test
Congealing Temperature 39°C min.
Water Determination max. 0.5 %
Nonvolatile Residue max. 0.05 %