4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 209 EUR
H61502.14 H61502.22
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 98%
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on
Formel: C₃H₃FO₃
Molecular Weight: 106,05 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Schmelzpunkt: 18…23 °C
Flammpunkt: >102 °C(216 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247543
CAS-Nummer: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5