Silikonummantelte USB-Computermaus für Hygienebereiche, GCQ® PrimeMouse
Lieferant: Gett-Group
GCQ® PrimeMouse
GETTKH29214EA 62.9 EUR
GETTKH29214 GETTKH29213
Silikonummantelte USB-Computermaus für Hygienebereiche, GCQ® PrimeMouse
Computermäuse und Mousepads
Die PrimeMouse bietet ergonomische Funktionalität mit zwei Maustasten sowie 3 Scrolltasten. Dank Ihrer symmetrischen Gehäuseform eignet sie sich perfekt für Links- und Rechtshänder. Die PrimeMouse hat außerdem ein vollständig wasserdichtes und staubgeschütztes Silikongehäuse.
  • Ergonomische Funktionalität mit zwei Maustasten sowie 3 Scrolltasten
  • Symmetrische Gehäuseform, dadurch für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • IP68-Silikonmaus mit vollkommen wasser- und staubdichtem Gehäuse
  • Optischer Sensor mit einer Auflösung von 1000 dpi
  • Mit Kunststoffbodenplatte weiß oder schwarz
  • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Silikonkappe zum Schutz des USB-Steckers vor Spritzwasser während der Reinigung
Diese Silikonmaus besitzt ein ergonomisches Design und bietet ein angenehmes Tastgefühl mit einer hohen Schutzart (IP68). Sie kann einfach rundum gereinigt und desinfiziert werden. Die Maus ist ein Produkt der GCQ®-Serie von GETT.
Standards: CE, FCC (Klasse B, Part 15), REACH, RoHs, EMC, IP 68. EMV-Zertifizierung nach Medizin-Standard: EN 60601-1-2 Edition 4. EMV-Zertifizierung nach Medizin-Standard: EN IEC 61000-6-4 (Emissionsnorm) und EN IEC 61000-6-2 (Störfestigkeit).
Verpackung: Die Maus wird standardmäßig sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.