Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic
Lieferant: Gett-Group
GCQ CleanType® Easy Basic
GETTKL26211EA 68.1 EUR
GETTKL26211 GETTKL25205 GETTKL26216 GETTKL25206 GETTKL25212 GETTKL26213 GETTKL25211 GETTKL26212 GETTKL25203 GETTKL26215
Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic
Tastaturen
Die CleanType® Easy Basic ist eine Kunststofftastatur mit vollständigem Layout, die aufgrund ihres Schutzes gegen Wasser und Staub unkompliziert zu reinigen ist.
  • Abwaschbare Kunststofftastatur
  • Wasser- und staubdicht
  • In weiß oder schwarz erhältlich
  • 15 cm kurzes Kabel mit USB-Schutzkappe
  • Zusätzliches USB-Verlängerungskabel erhältlich
  • Anzeige mit 4 LED (Num, Scroll, Caps Lock, Clean mode)
Bei der CLEANTYPE Easy Basic handelt es sich um eine hochwertige Kunststofftastatur, die aufgrund ihres Schutzes gegen Wasser und Staub unkompliziert zu reinigen ist und sich daher hervorragend für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Laboratorien und pharmazeutischen Unternehmen eignet. Die CleanType® Easy Basic Silikontastatur kann individuell mit Ihrem Firmenlogo belasert werden, um diese perfekt in eine bestehende Unternehmensidentität zu integrieren. Zusätzlich kann diese Tastatur mit jedem landesspezifischem Layout ausgestattet werden.
Mehrere Reinigungsmethoden können bei dieser Serie angewendet werden. Zum trockenen Reinigen verwenden Sie eine Bürste um den Staub zu entfernen. Zur Nassreinigung reinigen Sie die Tastatur unter laufendem, warmem Wasser (max. 60 °C) mit einer Reinigungsbürste (falls nötig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel).
Standards: CE, FCC, REACH, IP 68.
Bestellinformation: Beinhaltet USB-Verlängerungskabel.
Verpackung: Tastaturen sind sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.