Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic Compact
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KL29203 KL29204 KL29205 KL29206
GETTKL29203EA 65 EUR
GETTKL29203 GETTKL29204 GETTKL29205 GETTKL29206
Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic Compact
Tastaturen
Die staubgeschützte Tastatur CleanType® Easy Basic Compact eignet sich hervorragend für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen ohne dabei auf wichtige Funktionen verzichten zu müssen.
  • In weiß oder schwarz erhältlich
  • 15 cm kurzes Kabel mit USB-Schutzkappe
  • Enthält USB-Kabelerweiterung (+174cm)
  • LED-Anzeige für Scroll, Shift, und Key-Lock
  • Tastatursperre kann durch das Drücken von „Clean on/off“ ein- und ausgeschaltet werden
Bei der CleanType® Easy Basic Compact handelt es sich um eine hochwertige, kompakte Kunststofftastatur, die schnell und unkompliziert zu reinigen ist und sich daher hervorragend für den Einsatz in industriellen und hygienesensiblen Bereichen, wie Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Büros, Laboren oder Pharma-Unternehmen eignet.
Auf Wunsch kann die CleanType® Easy Basic Compact mit jedem gewünschten Länderlayout ausgestattet werden, selbst in kleinen Mengen. Außerdem kann die Tastatur mit dem Firmenlogo belasert werden. Sie erhalten dadurch ein individuelles Produkt, das sich perfekt in Ihre bestehende Corporate Identity einbinden lässt.
Standards: CE, FCC, REACH.
Bestellinformation: Beinhaltet USB-Verlängerungskabel.
Verpackung: Die Lieferung der Tastaturen erfolgt sicher und umweltfreundlich in braunen Kartons.