Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer-Buchse auf Schlauchnippel, Gerade, Polypropylen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30800-08BLKEA 370 EUR
MFLX30800-08BLK MFLX45508-00BLK MFLX30800-06BLK
Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer-Buchse auf Schlauchnippel, Gerade, Polypropylen
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
  • Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten