VWR®, XL Pipettenspitzen mit erweiterter Länge, 200 µl
Lieferant: VWR Collection
613-7088EA 31 EUR
613-7088 732-3908
VWR®, XL Pipettenspitzen mit erweiterter Länge, 200 µl
Pipettenspitzen
Erreicht problemlos den Boden von 12×75 mm großen Röhrchen, ohne die Pipettenspitze zu kontaminieren.
  • Erweiterte Länge (91 mm)
  • Universell passend für die meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die Low-Retention-Harztechnologie erzeugt eine bindungsarme Oberfläche für maximale Probenrückgewinnung
  • Graduierungen bei 10, 50, 100, 150 und 200 μl
  • 96-Spitzen-Format in einem klappbaren, verriegelbaren Rack für die problemlose Aufnahme von Mehrkanalpipetten
Die Filterplatzierung ist für 20-, 50-, 100- und 200-μl-Pipettierern optimiert; filterlose Spitzen sind auch mit 300-μl-Pipettierern kompatibel, sodass Sie nicht mehrere Spitzen vorrätig halten müssen.
Standards: Zertifiziert frei von nachweisbaren RNase-, DNase-, DNA- und PCR-Inhibitoren sowie getestet auf Pyrogenfreiheit. Steriles Produkt pyrogenfrei zertifiziert.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten