Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Caustic soda
0379-37EA
0
EUR
0379-37
0379-39
0379.9025
0379.91000
0379.9200
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.003 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Normality (NaOH) | 0.097 - 0.103 N |
Cl (Chloride) | max. 5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 ppm |
Iron (Fe) | max. 0,5 ppm |
Endotoxins | max. 2,0 EU/ml |