Funkenfreier Performance Labor-Gefrierschränke mit ATEX-Zertifizierung, SFFfg
Lieferant: Liebherr
LIEBSFFFG5501_740EA 3459 EUR
LIEBSFFFG5501_740 471-1343 LIEBSFFFG5501 LIEBSFFFG4001
Funkenfreier Performance Labor-Gefrierschränke mit ATEX-Zertifizierung, SFFfg
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Tiefkühlgeräte mit explosionsgeschützem Innenraum speziell für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen in Laboratorien und in der chemischen Industrie.
  • Alarmrelais, Alarmtestfunktion und benutzerdefinierte Alarmeinstellungen möglich
  • Netzausfallalarm bei Netzrückkehr
  • Min./Max. Temperaturprotokoll, selbstschließende Tür bei <90° und mechanische Verriegelung vorhanden
  • Optional LAN/WiFi, Lokale API (optional über SmartModule)
  • SmartModule nachrüstbar
  • Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanismus
  • Supereffizienter Energieverbrauch
Innenraum aus Kunststoff besteht aus Polystyrol: ein komplett recycelbarer, robuster und geruchloser Kunststoff. Nahtlos aus einem Stück gefertigt, ohne versteckten Schmutzfänger und die großen, abgerundeten Ecken lassen sich schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.
SmartFrost reduziert erheblich die Reifbildung im Innenraum und auf gelagerten Produkten. Selteneres Abtauen und wenn nötig, wird es durch die glatten, leicht zu reinigenden Innenwände erheblich erleichtert. Der Verdampfer ist in eine Schaumisolierung eingebettet, was eine hohe Energieeffizienz und eine gleichmäßige Kühlung gewährleistet. Statisches Kühlsystem.
Steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor über die Dichtung bis hin zu Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial jeder Komponente voll aus. Das Ergebnis kann sich vor allem bei den Gesamtbetriebskosten sehen lassen.
Empfindliche Substanzen dürfen keinen großen Abweichungen von der eingestellten Lagertemperatur ausgesetzt werden. Diese Gefrierschränke garantieren eine Temperaturschwankung von nicht mehr als ±5 °C, sodass die von Ihnen darin gelagerten wertvollen Waren optimal geschützt sind und ihre Qualität erhalten bleibt. Gefrierschränke haben ±5 K Abweichung von Sollwert und Kalibrieroption.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer, Rollen/Stellfüße als Zubehör. Sensor-Durchführung. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Standards: Gemäß EU Richtlinie 2014/34/EU (‘ATEX Directive’). Innenraum klassifiziert nach <Ex:> II 3 G Ex ex IIC T6 (als Zone 22 deklariert) sind sie geeignet für brennbare Stoffe in geschlossenen Behältern, die eine explosionsfähige Atmosphäre bilden können. Gemäß den Normen EN 1127-1, IEC 60079-0 und IEC 60079-15 von electro-suisse – SEV (Schweizerischer Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik), einer anerkannten ATEX-Konformitätsbewertungsstelle, geprüft. IEC 61010-2-011 Standard-Tiefkühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform.