Performance und Perfection Laborgefrierschränke mit Kunststoff-Innenraum, SFFsg und SFFvh
Lieferant: Liebherr
SFFSG4001 SFFSG5501 SFFVH5501 SFFSG4001_740 SFFSG5501_740 SFFVH4001
LIEBSFFSG4001EA 2559 EUR
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFSG5501 LIEBSFFVH5501 LIEBSFFSG4001_740 LIEBSFFSG5501_740 471-1341
Performance und Perfection Laborgefrierschränke mit Kunststoff-Innenraum, SFFsg und SFFvh
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Performance-Serie ohne Beleuchtung und Perfection-Serie mit LED-Frontbeleuchtung sorgen auch in dunklen Umgebungen für eine optimale Ausleuchtung der Schubladen, für den perfekten Überblick, der gewünschte Inhalt ist sofort griffbereit, die Tür lässt sich schnell wieder schließen und die Innenraumtemperatur bleibt stabil. Für geringen Verbrauch und niedrigere Energiekosten. Für geringen Verbrauch und niedrigere Energiekosten.
  • Alarmrelais, Alarmtestfunktion und benutzerdefinierte Alarmeinstellungen möglich
  • Selbstschließende Tür <90° und mechanisches Schloss
  • Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanismus
  • Performance-Serie mit extrem hohem Energieverbrauch und Perfection-Serie mit ultra-effizientem Energieverbrauch
  • Innenauskleidung aus handelsüblichem, geformtem Polystyrol
Empfindliche Substanzen dürfen keinen großen Abweichungen von der eingestellten Lagertemperatur ausgesetzt werden. Diese Gefrierschränke garantieren eine Temperaturschwankung von nicht mehr als ±5 °C, sodass die von Ihnen darin gelagerten wertvollen Waren optimal geschützt sind und ihre Qualität erhalten bleibt. Performance Gefrierschrank ±5 K und Perfection Gefrierschrank ±4 K Abweichung vom Sollwert sowie mit Kalibriermöglichkeit.
Performance Serie Alarm sofort bei Stromausfall. Die Perfection-Serie verfügt über einen Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall und einen Alarmverlauf mit Echtzeituhr und 10 Ereignissen.
Performance Serie mit optionalem LAN/WLAN-Schnittstelle und lokaler API (optional via SmartModule). Perfection-Serie mit intergriertem LAN/WLAN, lokale API und USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers.
Performance Serie mit SmartFrost, statische Kühlung und Perfection Gefrierschrank mit NoFrost, Umluftkühlung.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Rollen/einstellbare Füße als Zubehör. Sensor-Durchführung. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Standards: Sicherheit gemäß IEC 61010-2-011 Standard-Gefrierschränke, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden sind CE-sicherheitskonform. Damit sind alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt und sind immer sicher. Perfection-Serie entspricht DIN 13277.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten