Perfection Medikamentenkühlschränke gemäß DIN 13277, HMFvh
Lieferant: Liebherr
HMFVH4001 HMFVH4001H63 HMFVH4011 HMFVH4011H63 HMFVH5501 HMFVH5501H63 HMFVH5511 HMFVH5511H63
LIEBHMFVH4001EA 3129 EUR
LIEBHMFVH4001 LIEBHMFVH4001H63 LIEBHMFVH4011 LIEBHMFVH4011H63 LIEBHMFVH5501 LIEBHMFVH5501H63 LIEBHMFVH5511 LIEBHMFVH5511H63
Perfection Medikamentenkühlschränke gemäß DIN 13277, HMFvh
Kühlschränke
Hocheffiziente Pharmakühlgeräte sind für die besonderen Anforderungen konzipiert und garantieren mit ihrem dynamischen Kühlsystem, der hochwirksamen Isolierung und der präzisen Temperaturregelung eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen und Zubereitungen.
  • Integrierter Datenlogger und USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers
  • PT1000 Produktsensor und Sensordurchführung
  • Min./max. Temperaturprotokoll zeigt an, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen
  • Isolierte und Glastürmodelle mit vertikaler Beleuchtung, selbstschließende Tür bei <90° und elektronisches Schloss mit PIN-Code sicher abschließbar
  • Integriertes LAN/WLAN und lokale API
  • Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanismus
Die Innenraum aus voll recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol wird in einem Stück ohne Fugen gefertigt. Dadurch lassen sich die großen, abgerundeten Ecken schnell und einfach reinigen. Korrosionsfreie Drahtgitterböden aus beschichtetem Stahl tragen auch schwere Güter. Gleichzeitig garantieren sie eine konstante Luftzirkulation für Temperaturstabilität. Eine Auszugssperre verhindert das Herausrutschen des Regals beim Entnehmen von Gegenständen.
Alarmrelais und Testfunktion verfügbar. Alarm mit Batteriepufferung (12 h) sofort bei Stromausfall. Alarmhistorie mit Echtzeituhr und 10 Ereignissen und benutzerdefinierten Alarmeinstellungen möglich. Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt der Alarm der Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken.
Sinkt die Temperatur aufgrund einer Fehlfunktion unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle, stabilisiert die Temperatur, aktiviert den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren. Kühlgeräte ±2 K Abweichung vom Sollwert (Modellversion H63 ±3 K), auch mit Kalibriermöglichkeit. Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturüberwachung, ohne Löcher bohren oder die Türdichtung aufbrechen zu müssen. Umluftkühlsystem.
Apothekenauszüge mit dem praktischen System aus kälteleitendem Aluminium sind mit transparenter Front, gelochtem Boden, flexiblen Trennwänden und einem ¾-Auszug ausgestattet. Medikamente, Impfstoffe und andere Gegenstände können schnell gefunden und die Tür bei minimalem Kaltluftverlust wieder geschlossen werden.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Verdampferabdeckung (verhindert das Festfrieren der Ladung an die Innenverkleidung). Rollen/einstellbare Füße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit Rollen ausgestattet. Wechselbare Türdichtung. SmartModule integriert. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Standards: Entspricht DIN 13277. Sicherheit gemäß IEC 61010-2-011.