Pierce™ Gaussia-Dura Luc-Vektor für Luciferase-Assays, Expressionsvektoren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
16190 16191 16192
PIER16190EA 121 EUR
PIER16190 PIER16191 PIER16192
Pierce™ Gaussia-Dura Luc-Vektor für Luciferase-Assays, Expressionsvektoren
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Gaussia Dura Luc-Vektoren enthalten eine mutierte Form des Gaussia Luciferase-Gens, das eine bessere Stabilität des Biolumineszenzsignals verleiht als native Luciferase. Gaussia-Dura-Luciferase (ca. 20 kDa) ist ein sezerniertes Protein, das die Messung der Reporteraktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und in Zelllysaten ermöglicht.
  • Natürlich absonderndes Gaussia-Dura-Luciferase-Gen, optimiert für hohe Expression und Leuchtstabilität in Säugetiersystemen
  • Mehrfache Klonierungsstelle (MCS) bietet Vielseitigkeit für die Übertragung von regulatorischen Elementen von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstelle (Ter), Lac-Operator (Lac O1) und Transkriptionspausenstelle (TPS) werden verwendet, um den Hintergrund durch Reduzierung des transkriptionellen Read-Through zu minimieren
  • Sowohl Puromycin- (Pur) als auch Ampicillin- (Amp) Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierter pUC-Replikationsursprung bakterieller DNA
pMCS-Gaussia-Dura Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das eine Promotorsequenz für die Glow-Analyse der Genregulation unter Verwendung der natürlich sezernierenden Gaussia Luciferase Reporter.
pCMV-Gaussia-Dura Luc vector ist ein Derivat von pMCS-Gaussia-Dura Luc. Es enthält eine mutierte Form des Gaussia Luciferase-Gen (verleiht eine bessere Stabilität des Biolumineszenzsignals als die native Luciferase) unter der Kontrolle des starken Cytomegalovirus (CMV)-Promotors. Starker (CMV) konstitutiver Promotor für Co-Transfektion und Normalisierung.
pTK-Gaussia-Dura Luc vector ist ein Derivat von pMCS-Gaussia-Dura Luc. Es enthält eine mutierte Form des Gaussia Luciferase-Gen (das eine bessere Stabilität des Biolumineszenzsignals als die native Luciferase verleiht) unter der Kontrolle des schwachen Thymidinkinase-Promotors (TK) des Herpes-simplex-Virus (HSV). Schwache (TK) konstitutive Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.