SlimLine PLW 7111 Laborgläserspüler
Lieferant: Miele
SlimLine
141-1613EA 24425 EUR
141-1608 141-1609 141-1604 141-1605 141-1606 141-1607 141-1611 141-1600 141-1612 141-1601 141-1602 141-1613 141-1603 141-1596 141-1597 141-1598 141-1599 141-1610 141-1592 141-1593 141-1594 141-1595 141-1591
SlimLine PLW 7111 Laborgläserspüler
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Die Laborspüler PLW 7111 SlimLine bieten eine umfassende und systematische Lösung für die analysenreine Aufbereitung von Laborglaswaren.
  • Smart Load Plus – für die flexible Nutzung des Spülraumraums
  • EasyLoad – Effizienz und Komfort mit System
  • Platzsparendes SlimLine-Design
  • Frei programmierbare Steuerung
  • Flexible Aufbereitung von Laborglaswaren
  • Statusanzeige über Kammerbeleuchtung
  • Bereit für Konnektivität
Die SlimLine-Laborgläserspüler der PLW 7111-Serie überzeugen durch Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Das völlig neu konzipierte Waschsystem weist im Vergleich zur Vorgängerserie eine deutlich höhere Leistung auf und ist dank einer drehzahlgeregelten Pumpe in der Lage, den Umlaufdruck und den Wasserverbrauch an die jeweilige Beladung anzupassen.
Das hochwertige Farb-Touch-Display in Kombination mit der innovativen mehrfarbigen Kammerbeleuchtung sorgt für eine intuitive Beladung und eine hervorragende Kontrolle über den gesamten Prozess.
Das neue EasyLoad-System ist für SlimLine-Modelle verfügbar, es vereinfacht das Beladen und unterstützt Benutzer bei der korrekten Positionierung ihrer Laborglasgegenstände. Dank der intelligenten Raumnutzung durch das EasyLoad-System konnte beispielsweise das Fassungsvermögen für 100-ml-Flaschen im Vergleich zur Vorgängerserie um mehr als 50% gesteigert werden.
Nutzbares Kammervolumen: 241 L.
Bestellinformation: Körbe und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen separat bestellt werden. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung bei der Produktkonfiguration an Ihren Avantor-Vertriebsmitarbeiter/technischen Service.