Guanidiniumthiocyanat ≥97,0%
Lieferant: Spectrum Chemical
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 1490 EUR
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidiniumthiocyanat ≥97,0%
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0