5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70314-250MG
OR70314-1G
APOSOR70314-250MGEA
227
EUR
APOSOR70314-250MG
APOSOR70314-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel:
C₁₀H₅BrN₂O |
MDL:
MFCD32862642 CAS-Nummer: 1874272-52-2 |