2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0739-1G
PC0739-5G
PC0739-10G
APOSPC0739-1GEA
109
EUR
APOSPC0739-1G
APOSPC0739-5G
APOSPC0739-10G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Br₂FO₂ |
MDL:
MFCD03094087 CAS-Nummer: 183065-69-2 |