2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR968329-1G OR968329-5G
APOSOR968329-1GEA 174 EUR
APOSOR968329-1G APOSOR968329-5G
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClO₃
MDL: MFCD18393139
CAS-Nummer: 31491-45-9