5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302570-250MG
OR302570-1G
APOSOR302570-250MGEA
261
EUR
APOSOR302570-250MG
APOSOR302570-1G
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187.03718 g/mol |
MDL:
MFCD16250307 CAS-Nummer: 1262035-61-9 |