Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52913-250MG OR52913-1G
APOSOR52913-250MGEA 143 EUR
APOSOR52913-250MG APOSOR52913-1G
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₅
MDL: MFCD12025257
CAS-Nummer: 24091-87-0