2-Brom-3-hydroxypyridin ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Brom-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 21.9 EUR
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Brom-3-hydroxypyridin ≥95%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
MDL: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0