5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49676-250MG
PC49676-1G
APOSPC49676-250MGEA
183
EUR
APOSPC49676-250MG
APOSPC49676-1G
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₄BBrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD26520142 CAS-Nummer: 1256360-49-2 |