3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500765-250MG
PC500765-1G
APOSPC500765-250MGEA
219
EUR
APOSPC500765-250MG
APOSPC500765-1G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆BrF₃O Molecular Weight: 267.04254 g/mol |
MDL:
MFCD28154820 CAS-Nummer: 1807875-04-2 |